4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR110567-1G OR110567-250MG
APOSOR110567-1GEA 140 CHF
APOSOR110567-1G APOSOR110567-250MG
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formel: C₅H₄BrN₃
MW: 186,012 g/mol
Melting Pt: 103…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00103545
CAS-Nummer: 287922-71-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III