3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one
OR11055-100G
APOSOR11055-100GEA 95.8 CHF
APOSOR11055-100G
3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-on
3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-on
Formel: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Melting Pt: 100…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173861
CAS-Nummer: 766-36-9