2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
OR110497-1G OR110497-5G
APOSOR110497-1GEA 149 CHF
APOSOR110497-1G APOSOR110497-5G
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01568738
CAS-Nummer: 19434-35-6