4-(4-Bromphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR110490-1G OR110490-5G
APOSOR110490-1GEA 82.5 CHF
APOSOR110490-1G APOSOR110490-5G
4-(4-Bromphenoxy)benzaldehyd
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276811
CAS-Nummer: 69240-56-8