2',4'-Dichloracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2′,4′-Dichloroacetophenone
OR11049-100G OR11049-500G
APOSOR11049-100GEA 26.2 CHF
APOSOR11049-100G APOSOR11049-500G
2',4'-Dichloracetophenon
2',4'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 245…247 °C
Melting Pt: 31…34 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000581
CAS-Nummer: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8