α-Brom-2-chlorphenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
OR11047-100G OR11047-25G OR11047-500G
APOSOR11047-100GEA 69.6 CHF
APOSOR11047-100G APOSOR11047-25G APOSOR11047-500G
α-Brom-2-chlorphenylessigsäure
α-Brom-2-chlorphenylessigsäure
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Melting Pt: 108…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428513
CAS-Nummer: 29270-30-2
UN: 3261
ADR: 8,III