Methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR110467-25G OR110467-10G
APOSOR110467-25GEA 38.3 CHF
APOSOR110467-25G APOSOR110467-10G
Methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat 98%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Melting Pt: 141…143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00649381
CAS-Nummer: 15366-34-4