3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110463-1G
OR110463-250MG
OR110463-5G
APOSOR110463-1GEA
119
CHF
APOSOR110463-1G
APOSOR110463-250MG
APOSOR110463-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrClO₂ MW: 237,48 g/mol Melting Pt: 64…66 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202648 CAS-Nummer: 116795-47-2 |