7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-5-methylbenzofuran
OR110462-1G OR110462-250MG OR110462-5G
APOSOR110462-1GEA 219 CHF
APOSOR110462-1G APOSOR110462-250MG APOSOR110462-5G
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,058 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11877828
CAS-Nummer: 35700-48-2