3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110456-1G OR110456-5G
APOSOR110456-1GEA 112 CHF
APOSOR110456-1G APOSOR110456-5G
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₈H₈N₂S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00514532
CAS-Nummer: 31618-80-1