3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110455-1G
OR110455-5G
APOSOR110455-1GEA
108
CHF
APOSOR110455-1G
APOSOR110455-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Formel:
C₁₀H₁₃NOS MW: 195,29 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03791167 CAS-Nummer: 112677-16-4 |