1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR11043-100G OR11043-25G
APOSOR11043-100GEA 31.4 CHF
APOSOR11043-100G APOSOR11043-25G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Siedepunkt: 127 °C
Melting Pt: 2 °C
Dichte: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001688
CAS-Nummer: 529-34-0