Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
OR110419-10G
OR110419-5G
OR110419-25G
OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA
29.7
CHF
APOSOR110419-10G
APOSOR110419-5G
APOSOR110419-25G
APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Melting Pt: 46…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009984 CAS-Nummer: 6908-41-4 |