Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110404-1G
OR110404-5G
OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA
45.3
CHF
APOSOR110404-1G
APOSOR110404-5G
APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Siedepunkt: 120 °C/6mmHg Melting Pt: 49…52 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00792887 CAS-Nummer: 6924-68-1 |