4-Iod-3,5-xylenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1104-1G
OR1104-5G
OR1104-25G
APOSOR1104-1GEA
31.4
CHF
APOSOR1104-1G
APOSOR1104-5G
APOSOR1104-25G
4-Iod-3,5-xylenol
4-Iod-3,5-xylenol
Formel:
C₈H₉IO Melting Pt: 129…130 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00174284 CAS-Nummer: 80826-86-4 |