Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110385-10G
OR110385-5G
APOSOR110385-10GEA
95.8
CHF
APOSOR110385-10G
APOSOR110385-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₅ MW: 211.18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016999 CAS-Nummer: 19013-10-6 |