6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine, 6-Chloro-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR110379-1G
OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA
166
CHF
APOSOR110379-1G
APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formel:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,558 g/mol Melting Pt: 206…211 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00030773 CAS-Nummer: 17551-52-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |