2-Chlorpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Chloropyrazine
OR11035-100G OR11035-25G OR11035-1KG
APOSOR11035-100GEA 52.2 CHF
APOSOR11035-100G APOSOR11035-25G APOSOR11035-1KG
2-Chlorpyrazin 98%
2-Chlorpyrazin
Formel: C₄H₃ClN₂
MW: 114,53 g/mol
Siedepunkt: 153…154 °C
Dichte: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006124
CAS-Nummer: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III