5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110341-25G
APOSOR110341-25GEA
76.6
CHF
APOSOR110341-25G
5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
5-Bromo-3-chloropyrazin-2-amine
Formel:
C₄H₃BrClN₃ MW: 208,4500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11109828 CAS-Nummer: 21943-13-5 |