Kalium-tert-butoxid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Potassium-2-methylpropan-2-olate, Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate, Potassium t-butoxide
OR11033-100G OR11033-500G OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA 122 CHF
APOSOR11033-100G APOSOR11033-500G APOSOR11033-1KG
Kalium-tert-butoxid 97%
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Melting Pt: 255 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2+8,II