1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110285-10G
OR110285-1G
OR110285-5G
APOSOR110285-10GEA
453
CHF
APOSOR110285-10G
APOSOR110285-1G
APOSOR110285-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Formel:
C₈H₇N₃OS Melting Pt: 179 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02713577 CAS-Nummer: 28891-34-1 |