3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110284-1G OR110284-250MG
APOSOR110284-1GEA 568 CHF
APOSOR110284-1G APOSOR110284-250MG
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd
Formel: C₈H₅BrN₂O
Melting Pt: 207…210 °C (subl.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14583145
CAS-Nummer: 1004550-20-2