Methyl-2-aminonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-aminonicotinate
OR110267-100G
APOSOR110267-100GEA 172 CHF
APOSOR110267-100G
Methyl-2-aminonicotinat
Methyl-2-aminonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128872
CAS-Nummer: 14667-47-1