4-Pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 122 CHF
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
4-Pyridinboronsäurepinakolester
4-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06 g/mol
Melting Pt: 153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319051
CAS-Nummer: 181219-01-2