(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110249-1G
OR110249-10G
OR110249-5G
APOSOR110249-1GEA
112
CHF
APOSOR110249-1G
APOSOR110249-10G
APOSOR110249-5G
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₃H₁₇NO₃ MW: 235,29 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02187201 CAS-Nummer: 127172-22-9 |