2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Propylbenzimidazole
OR110235-5G OR110235-10G
APOSOR110235-5GEA 145 CHF
APOSOR110235-5G APOSOR110235-10G
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Formel: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,2200 g/mol
Melting Pt: 150…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087477
CAS-Nummer: 5465-29-2