1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 26.2 CHF
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1H-Pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
Melting Pt: 142…149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03453063
CAS-Nummer: 269410-08-4