2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110228-1G OR110228-5G
APOSOR110228-1GEA 0 CHF
APOSOR110228-1G APOSOR110228-5G
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₁₁H₁₂Cl₂N₂
MW: 243,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064759
CAS-Nummer: 133052-59-2