Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110222-1G
OR110222-250MG
OR110222-500MG
OR110222-2.5G
APOSOR110222-1GEA
283
CHF
APOSOR110222-1G
APOSOR110222-250MG
APOSOR110222-500MG
APOSOR110222-2.5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Melting Pt: 231…233 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09994697 CAS-Nummer: 64951-11-7 |