5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110200-1G OR110200-5G
APOSOR110200-1GEA 69.6 CHF
APOSOR110200-1G APOSOR110200-5G
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇N₃O₄
MW: 221,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11553052
CAS-Nummer: 406192-63-0