1-(4-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1102-1G
OR1102-5G
APOSOR1102-1GEA
26.2
CHF
APOSOR1102-1G
APOSOR1102-5G
1-(4-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(4-Chlorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁Cl₂N₅ MW: 248,12 g/mol Melting Pt: 247…250 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053020 CAS-Nummer: 4022-81-5 |