3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR110193-1G OR110193-5G
APOSOR110193-1GEA 166 CHF
APOSOR110193-1G APOSOR110193-5G
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
Formel: C₈H₄BrN₃
Melting Pt: 207…209 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659617
CAS-Nummer: 885950-21-0