Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110189-10G OR110189-1G OR110189-5G
APOSOR110189-10GEA 401 CHF
APOSOR110189-10G APOSOR110189-1G APOSOR110189-5G
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClO₂S
MW: 240,71 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100113
CAS-Nummer: 1207537-67-4