Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110188-1G OR110188-5G
APOSOR110188-1GEA 181 CHF
APOSOR110188-1G APOSOR110188-5G
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Formel: C₁₁H₁₁ClO₃S
MW: 258.73 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100102
CAS-Nummer: 1215582-82-3