6-Amino-3-chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-1H-indazol-6-amine
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 69.6 CHF
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chlor-1H-indazol
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781648
CAS-Nummer: 21413-23-0