1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 271 CHF
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Melting Pt: 161…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04125031
CAS-Nummer: 153810-37-8