Methyl-2-amino-5-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-amino-5-methylbenzoate
OR110165-5G OR110165-25G
APOSOR110165-5GEA 26.2 CHF
APOSOR110165-5G APOSOR110165-25G
Methyl-2-amino-5-methylbenzoat
Methyl-2-amino-5-methylbenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,1900 g/mol
Melting Pt: 55…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234606
CAS-Nummer: 18595-16-9