4-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR110146-10G
OR110146-1G
OR110146-5G
APOSOR110146-10GEA
0
CHF
APOSOR110146-10G
APOSOR110146-1G
APOSOR110146-5G
4-(1-Pyrrolyl)benzonitril
4-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Formel:
C₁₁H₈N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085164 CAS-Nummer: 23351-07-7 |