2-Aminoisonicotinsäurehydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Aminoisonicotinohydrazide, 2-Amino-isonicotinic acid hydrazide
OR110145-1G OR110145-250MG
APOSOR110145-1GEA 126 CHF
APOSOR110145-1G APOSOR110145-250MG
2-Aminoisonicotinsäurehydrazid
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Formel: C₆H₈N₄O
MW: 152,1539 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791263
CAS-Nummer: 58481-01-9