4-Chloro-N-phenylbutyramide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110143-10G OR110143-1G OR110143-5G
APOSOR110143-10GEA 0 CHF
APOSOR110143-10G APOSOR110143-1G APOSOR110143-5G
4-Chloro-N-phenylbutyramide
4-Chloro-N-phenylbutyramide
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01357318
CAS-Nummer: 7578-45-2