(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110126-1G
OR110126-250MG
OR110126-500MG
OR110126-2.5G
OR110126-5G
APOSOR110126-1GEA
115
CHF
APOSOR110126-1G
APOSOR110126-250MG
APOSOR110126-500MG
APOSOR110126-2.5G
APOSOR110126-5G
(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₇BrN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275180 CAS-Nummer: 882855-96-1 |