6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110118-1G OR110118-250MG
APOSOR110118-1GEA 262 CHF
APOSOR110118-1G APOSOR110118-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅N₂ClO₂
MW: 196,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07021509
CAS-Nummer: 138642-97-4