7-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110058-25G
APOSOR110058-25GEA 147 CHF
APOSOR110058-25G
7-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
7-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Melting Pt: 49…52 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275126
CAS-Nummer: 4532-25-6