3-Aminophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR11005-25G
APOSOR11005-25GEA 87 CHF
APOSOR11005-25G
3-Aminophenylboronsäurepinakolester
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Melting Pt: 90…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03453668
CAS-Nummer: 210907-84-9