3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
OR110036-1G
OR110036-5G
OR110036-25G
APOSOR110036-1GEA
26.2
CHF
APOSOR110036-1G
APOSOR110036-5G
APOSOR110036-25G
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,1885 g/mol Melting Pt: 193…195 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00181810 CAS-Nummer: 6049-54-3 |