3-Nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10999-250G OR10999-100G
APOSOR10999-250GEA 43.6 CHF
APOSOR10999-250G APOSOR10999-100G
3-Nitrobenzaldehyd
3-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
Siedepunkt: 285…290 °C
Melting Pt: 55…59 °C
Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007249
CAS-Nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6