Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR10997-25G
OR10997-5G
APOSOR10997-25GEA
37.9
CHF
APOSOR10997-25G
APOSOR10997-5G
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03453661 CAS-Nummer: 114772-34-8 |