3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10988-25G
APOSOR10988-25GEA 168 CHF
APOSOR10988-25G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Melting Pt: 40…44 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093896
CAS-Nummer: 269410-00-6