p-Anissäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 69.6 CHF
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
p-Anissäure 98%
p-Anissäure
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 275…280 °C
Melting Pt: 182…185 °C
Dichte: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5