3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
OR10945-100G OR10945-500G
APOSOR10945-100GEA 26.2 CHF
APOSOR10945-100G APOSOR10945-500G
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Formel: C₃H₈ClN
MW: 130,01 g/mol
Melting Pt: 145…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012913
CAS-Nummer: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6